Merck
21860
Sigma-Aldrich
1,1′-カルボニルジイミダゾール
≥97.0% (T), for peptide synthesis
別名:
CDI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N4O
CAS番号:
分子量:
162.15
Beilstein:
6826
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
1,1′-カルボニルジイミダゾール, ≥97.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Carbonylations
mp
115-122 °C
117-122 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI Key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CDIは、ペプチド合成および有機化学における強力なカップリング試薬として機能します。
アプリケーション
CDI (1,1′-カルボニルジイミダゾール)は次の用途で使用できます。
  • 穏やかな脱炭酸によりカルボニルイミダゾールを調製するためのマロン酸誘導体の活性化。
  • 免疫センサー開発のためのセルロース膜の活性化。
  • 置換1,3-オキサゾロ[4,5-d] ピリダジノンの合成。
  • ロッセン転位によりさまざまなヒドロキサム酸をイソシアン酸に変換する際の試薬として。
  • 1,3,4-オキサジアゾール誘導体の合成およびペプチドチオエステルの水中での合成。
  • カルバミン酸合成のアシル化試薬として。
その他情報
エステル、アミド、ケトンなどの合成の際に、イミダゾリドとして酸を活性化する反応性の高い試薬です。酵素およびアフィニティ―リガンドを固定するのに用いる試薬です。様々なヘテロ環合成反応に用いるカルボニル移動試薬です。最新のアプリケ-ションは文献を参照。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
21860-25G:
21860-100G:
21860-6X100G:
21860-BULK:
21860-VAR:
21860-5G:
21860-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Barluenga et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6751-6751 (1991)
Mechanochemical 1, 1′-Carbonyldiimidazole-Mediated Synthesis of Carbamates
Lanzillotto M, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 11(3), 2882-2889 (2015)
An efficient synthesis of novel 1, 3-oxazolo [4, 5-d] pyridazinones
Frolov EB, et al.
Tetrahedron Letters, 45(24), 4693-4696 (2004)
Activation of cellulose membranes with 1, 1′-carbonyldiimidazole or 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate as a basis for the development of immunosensors
Stollner, D, et al.
Analytical Biochemistry, 2(304), 157-165 (2002)
Mild Decarboxylative Activation of Malonic Acid Derivatives by 1, 1′-Carbonyldiimidazole
Lafrance D, et al.
Organic Letters, 9(13), 2322-2325 (2011)