製品名
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L11
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
1.0% loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
3 cm × 3 mm
表面積
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
アプリケーション
アナリシスノート
法的情報
抗体
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
577423-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl columns are perfectly suitable for the separation of monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights ≤ 500 kDa with alternative selectivity to C4 and C18 column chemistries to ensure maximum resolution.