製品名
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L62
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
4.5% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
カラムL × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
90 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
577136-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
プロトコル
Following GB method for Vitamin A and Vitamin E as it is written with a 250 x 4.6 mm Ascentis® Express C30 column gives baseline resolution between the critical pair (gamma-, and beta-tocopherol; peaks 3 and 4).