安全性情報
57658
ユニオン
bore 0.010 in., 10-32 thread
別名:
Upchurch PEEK Fingertightユニオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
carbon-filled PEEK union
0.010 in.
フィッティング
10-32 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PEEKゼロデッドボリュームユニオンは、5000 ψ(352 kg/cm2)で動作します。フィンガータイトIIIナットとフェルールが含まれています。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)