安全性情報
575664-U
Supelco
Supel - セレクト HLB SPE 96-ウェルプレート
bed wt. 30 mg/well, pk of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104018
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
品質
MS Friendly
組成
bed wt., 30 mg/well
包装
pk of 1
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
160-420 m2/g
Matrix
Sulfonic acid functionalized hydrophilic modified styrene polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
50-70 μm
ポアサイズ
80-200 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持機構:イオン交換
サンプルマトリックスの適合性:水性溶液(生物の体液、水)
  • スルホン酸官能化親水性変性スチレンポリマー
  • 水性サンプルから非常に幅広い化合物を抽出するために開発されました。
  • 保持は主にイオン交換によりますが、相を親水性に変性してあるために極性材料にも親和性があります。
特徴および利点
  • 低価格で、サンプル調製に優れた性能を発揮します。
  • 一般的な方法で時間とコストを節約できるうえ、分析方法を考えて頭を悩ませることもありません。
  • 容量が増大したため、シリカ層を軽量化することができ、溶出量が減少して、サンプル処理に必要な時間を節約することができます。
  • 過乾燥にも耐えますので、これまでよりハードな方法にも使えます。
  • バックグラウンドが低く、感度が優れていますので、短波長UVやMSでも抽出できます。
  • 厳格な生産管理とQCガイドラインにより、正確さと精度が向上して、ロットやチューブ、ウェル間で、いずれも常に同じ品質のものを提供できるようになりました。
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
575664-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Shown here is the chiral separation of amphetamine enantiomers under MS-compatible conditions on Astec CHIROBIOTIC® V2 after extraction from urine using Supel™-Select SCX SPE 96-well plates. The highest grade mobile phase solvents and additives were used to supply low background interference and low particulate contaminants for robust, trouble-free operation. Cerilliant CRMs provided reliable identification and quantification.
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
プロトコル
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
LC/MS Analysis of Methamphetamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 in Urine after SPE using Supel™-Select SCX
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.