安全性情報
57401
Replacement bulb
for use with PHRED Reactor, λmax, 254 nm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
λmax
254 nm
適合性
for use with PHRED Reactor
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)