Key Documents
57400-U
PHRED フォトケミカルリアクター
AC/DC input 110 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
SB.51
品質水準
詳細
PHRED光化学反応器は、干渉するマトリックス成分が存在する場合や、分析対象物が低濃度で存在する場合に、分析対象物の検出を改善する目的で効果的に使用できます。
脚注
230V Ce認定ユニットがすべての国に提供されています。価格と配送法については Supelco Custom Quotations(Supelco_Quotes@sial.com)までお問合せください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)