製品名
SPMEファイバー組み合わせキット2, for use with autosampler, size 24 ga
物質
assorted colors hub
fused silica fiber
品質水準
サイズ
24 ga
詳細
SPME Assortment Kit 2
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
L
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 85 μm polyacrylate coating
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
固相マイクロ抽出(SPME)はGCやHPLCの前にサンプルから分析対象物質を抽出するための、コーティングファイバーを使用した溶媒不要のサンプル調製法です。