安全性情報
57046
Supelco
Supelclean ENVI-Florisil® SPEチューブ
stainless steel frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
stainless steel frit
品質水準
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
Matrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
マトリックス活性基
Florisil phase
直径
100-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケイ酸マグネシウム
保持メカニズム:順相または吸着
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶液
  • メッシュ:100/200;PTFE製またはステンレス製フリット付き
  • 米国環境保護局(EPA)契約実験室プログラム(CLP)の「農薬に関する作業範囲記述書」に基づいて検査済みです。
  • 順相モ-ドで非極性マトリックスから極性化合物を強く吸着する高多孔性材料です。
  • 典型的なアプリケ-ションとしては、アルコ-ル、アルデヒド、アミン、除草剤、農薬、PCB、ケトン、ニトロ化合物、有機酸、フェノ-ル化合物などの吸着があります。
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57046:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)