製品名
Supel™ QuE, PSA/C18 Tube (Shaker Compatible), pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
物質
polypropylene tube
品質水準
認証
suitable for BS EN 15662:2008
製品種目
Supel™
組成
Discovery® DSC-18, 150 mg (Cat. No. 52600-U)
Magnesium Sulfate, 900 mg
Supelclean™ PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
包装
pk of 50
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
15 mL , Shaker Compatible
マトリックス活性基
C18 phase
PSA phase
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with most QuEChERS shakers.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
適合性
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55439-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
QuEChERS is a ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe’ sample cleanup method used to prepare food and agricultural samples for pesticides analysis. QuEChERS is based on the Solid Phase Extraction (SPE) technique of sample preparation.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERSは「迅速、簡単、安価、効果的、堅牢で安全な」サンプルクリーンアップ法で、食品・農産品の残留農薬分析におけるサンプル前処理に用います。QuEChERSでは固相抽出(SPE)法によりサンプル前処理を行います。
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
55439-U | 4061833528631 |