Merck
55023AST
Supelco
Astec® C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Astec® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
320 m2/g
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
110 Å pore diameter
使用pH
3.5-6.8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)