Merck
54220-U
Supelco
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
volume 1 mL, pre-fritted, pk of 100
別名:
1 mLSPE製フリット付き空チューブ、 100本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene
詳細
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 100
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エンプティSPEチュ-ブにはお手持ちのSPEを充填してご使用ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)