Merck
57026
Supelco
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
polypropylene
詳細
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.
エンプティSPEチュ-ブにはお手持ちのSPEを充填してご使用ください。
アプリケーション
Empty polypropylene SPE tube with PE frits was used in preparing multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) cartridge to perform SPE.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Amjad H El-Sheikh et al.
Journal of chromatography. A, 1164(1-2), 25-32 (2007-08-04)
In this novel study, some factors that affect the enrichment efficiency of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) towards some pesticides in environmental water samples were studied. The effect of oxidation of MWCNTs with various oxidizing agents and the effect of length
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)