Merck
57180-U
Supelco
ポリエチレン(PE)製フリット、多孔性、孔径20μm
for use with 3mL SPE Tube, pk of 108
別名:
20 μm PE frit, 3 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
詳細
for SPE Tube
品質水準
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 3mL SPE Tube
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)