安全性情報
54181-U
Supelco
Supel-セレクト HLB SPE チューブ
bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
品質
MS friendly
組成
bed wt., 30 mg
包装
pk of 100
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
160-420 m2/g
容量
1 mL
Matrix
Hydrophilic modified styrene polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene phase
粒径
50-70 μm
ポアサイズ
80-200 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持機序:逆相
サンプルマトリックスの適合性:水性溶液(生物の体液、水)
  • 親水性変性スチレンポリマー
  • 水性サンプルから非常に幅広い化合物を抽出するために開発されました。
  • 保持は主に逆相に基づきますが、固定相が親水性の変性ポリマーですので、極性化合物も分析することができます。
  • 固定相に保持され、再回収される極性の高い化合物の例として、ピリドキシン(logPo/w -0.56)、リボフラビン (logPo/w -2.02)、ビオチン (logPo/w 0.11)々があります(ただし、以上の化合物に限りません)。
アプリケーション
Supel-セレクトHLB SPEチューブは、羊水中のカフェインとアセトアミノフェンの固相抽出および液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析に用いる抽出カートリッジとして使用できます。
特徴および利点
  • 低価格で、サンプル調製に優れた性能を発揮します。
  • 一般的な方法で時間とコストを節約できるうえ、分析方法を考えて頭を悩ませることもありません。
  • 容量が増大したため、シリカ層を軽量化することができ、溶出量が減少して、サンプル処理に必要な時間を節約することができます。
  • 過乾燥にも耐えますので、これまでよりハードな方法にも使えます。
  • バックグラウンドが低く、感度が優れていますので、短波長UVやMSでも抽出できます。
  • 厳格な生産管理とQCガイドラインにより、正確さと精度が向上して、ロットやチューブ、ウェル間で、いずれも常に同じ品質のものを提供できるようになりました。
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54181-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
LC-MS/MS analysis of acetaminophen and caffeine in amniotic fluid
Burrai.L, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 7(2), 405-410 (2015)
Chiedza F Munyeza et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(6), 837-845 (2015-09-18)
Tigecycline (TIG), a derivative of minocycline, is the first in the novel class of glycylcyclines and is currently indicated for the treatment of complicated skin structure and intra-abdominal infections. A selective, accurate and reversed-phase high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
Pablo Vazquez-Roig et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(7), 2851-2864 (2010-05-01)
A simple and robust method using solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the simultaneous determination of 14 drugs of abuse and their metabolites (cocainics, amphetamine-like compounds, cannabinoids, and opiates) in surface waters has been developed.
Wei Chen et al.
Chemosphere, 163, 99-107 (2016-08-16)
A sensitive method for simultaneous determination of 20 trace organic chemicals (TOrCs, including preservatives, antioxidants, disinfectants, oestrogens, alkyl-phenols and bisphenol-A) in surface water and wastewater has been developed and validated based on the optimisation of solid-phase extraction (SPE) followed by
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 477-481 (2016-12-06)
Monitoring of steroid esters in blood serum is desirable in order to detect the possible illegal use of natural hormones as growth promoters. A method for the determination of testosterone propionate, testosterone benzoate, testosterone isocaproate, testosterone decanoate and estradiol benzoate
資料
Select HLB SPEは、水系マトリックスから分析対象物を抽出するための親水性ポリマー相です。ここでは、血漿中のスタチン類と、飲料水に含まれる48種類の医薬品分析対象物に使用します。
Select HLB SPE is a hydrophilic polymer phase for analyte extraction from aqueous matrices. Here it’s used for statins in plasma and 48 pharmaceutical analytes in drinking water.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MS