詳細
detection: MS friendly
品質水準
製品種目
Supel™
包装
pk of 108 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
425-500 m2/g
容量
1 mL
重量
30 mg (bed)
粒径
40-75 μm (>90%)
ポアサイズ
80-210 Å pore size
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
57493-U:
資料
Supel™ Swift HLB SPE is a polymeric sorbent with lipophilic and hydrophilic functional groups used for solid phase extraction of a wide range of analytes with different polarities. It saves time, offers faster flow rates, and minimum signal enhancement/suppression.
関連コンテンツ
固相抽出(SPE:Solid phase extraction)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の事前に迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するために用いる手法です。SPEはサンプルマトリックスの交換、分析対象物の濃縮、および干渉物質や汚染物質の除去に使用されており、データを向上させ、分析カラムを保護します。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.