Merck
54074-U
Supelco
LpDNPH Rezorian solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
製品名
LpDNPH Rezorianカートリッジ, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
品質水準
組成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LpDNPH Rezorian Cartridge are solvent-compatible due to its polypropylene components and polyethylene frits. It can be commonly used, either individually or connected in series. It is employed in-line with peristaltic pumps and low pressure HPLC systems, or with a syringe and a single sample processor.
Rezorianカートリッジは、バックグラウンドの低いポリプロピレン製で、出入り口がルアーロックエンドフィッティングになっています。このルアーロックを用いれば、アダプターを使わずに、カートリッジをポンプチューブに接続することや、漏出の監視や試料容量増量のために2つのカートリッジを連結(ピギーバック)することができます。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)