Merck
53782-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L86
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 3 ea
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
5 mm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
マトリックス
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
hydroxy, penta- phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis Expresガードカラムは、Ascentis Expressカラムの極めて高い性能を保ったまま、高価な分析用カラムを物理的(ろ過)および化学的に保護します。Ascentis Expresガードカラムは、手締めだけで9000 psi(600 bar)までの圧力で連続使用できます。ガードカートリッジは、ガードカラムホルダーを流路から取り外さずに簡単に交換できます。カートリッジには、Ascentis ExpressFused-Core®粒子が充填されています。ガードカラムホルダーは別にご注文ください。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which