安全性情報
53209-U
Supelco
SupelMIP® Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品名
supelMIP® SPE - Chloramphenicol, bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
SupelMIP®
組成
bed wt., 25 mg
包装
pk of 50
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
supelMIP SPE固定相は、製造スケールの分離、クロマトグラフィー、サンプル前処理向け分子認識ポリマーの第一人者であり商業ベースでの先駆者でもあるMIP Technologies ABが開発したものです。
supelMIP SPEは、高度に架橋したポリマーで、選択性が非常に高く、単一のターゲット化合物や、似たような構造をもつ化合物群を抽出するように設計されています。MIPを合成するときに、ターゲット化合物に似せて設計した鋳型分子を導入して、ターゲット化合物と立体的、化学的に補い合う特異的な空洞を形成、もしくは、鋳型分子の形状や化学的性質をポリマーに記憶させます。これによって高い選択性が得られ、優れた選択的抽出が可能になるのです。
分子モデリングや実験的設計、スクリーニング方法を用いて「記憶させる」部位を入念に設計することにより、複数の相互作用ポイントでターゲット化合物と結合できる捕集用空洞を作ることができます。すると、固相とターゲット化合物との間に強力な相互作用が生じます。このため、SPE法の手順で激しく洗浄してもターゲット化合物は固相に保持されたままとなり、結果的に純度の高い抽出物が得られます。抽出の選択性が大幅に向上したため、バックグラウンドが低くなり、ターゲット化合物(群)の検出限界が改善されました。
詳しく知りたいときは、www.sigma-aldrich.com/supelmipをご覧ください。
アプリケーション
A MIP phase developed and optimized for the selective extraction of chloramphenicol in biological matrices.
Chloramphenicol is a broad-spectrum antibiotic that is currently banned by a number of countries including the EU, the US, and Canada. This MIP phase and associated method offer a simple, efficient, and highly selective extraction method for quantiting chloramphenicol in food products and biological matrices. Detection limits well below the minim required performance limit (MPRL) are achieved consistently.
特徴および利点
  • Highly selective SPE for trace analysis in complex matrices
  • Achieve lower detection limits
  • Significant time and cost savings
  • Improved MS-compatibility
法的情報
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
200.3 °F
引火点(℃)
93.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
53209-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.