物質
polypropylene tube
品質水準
組成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
carboxypropyl bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
キャパシティ
0.15 meq/g total capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
- ポリメリック結合、エチレンジアミントリ酢酸固定相(pKa=4.8)
- 対イオンはNa+です。
- イオン交換容量は約0.15 meq/gです。
- pH 6.8以上で負に荷電します。
- この固定相はpH 2.8以下で中和されるため、強アルカリ性条件でなければ中和されないような強カチオン性化合物を容易に溶出することができます。
- この吸着剤は通常、強カチオン交換体には不可逆的に吸着される可能性のある強カチオン性(高pKa)化合物の抽出に用いられます。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
52739-U:
資料
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
プロトコル
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
52739-U | 4061833527429 |