安全性情報
52691-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX SPEチューブ
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
品質水準
組成
bed wt., 5 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
20 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
sulfonic acid bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
キャパシティ
0.8 meq/g total capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:カチオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合、官能基はベンゼンスルホン酸基(pKa<1.0)
  • 対イオンはH+です。
  • シリカ担体のため揮発性有機溶媒での使用が可能です(膨潤/収縮がありません)。
  • 高いイオン交換容量(0.8 meq/g)を有し、液相コンビナトリアルケミストリーでの反応物を精製(反応副生成物や過剰試薬から対象物質を抽出)するのに適します。
  • ベンゼン環の存在により混成モード(疎水性相互作用)で使用可能となるため、水性マトリックスからカチオンを抽出する場合にはこの点について検討が必要となります。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
52691-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Analysis of Melamine in Milk
Analysis of Melamine in Milk