安全性情報
52703-U
Supelco
Discovery® DSC-8 SPEチューブ
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
組成
bed wt., 50 mg
包装
pk of 108
標識化の程度
9% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液(生体液、水試料)
  • モノメリック結合、オクチル基(C:9%)、エンドキャップ有り;カ-ボン含有率はDSC-18Ltよりも低いです。
  • DSC-18やDSC-18Ltでは強力に吸着し過ぎる大型疎水性分子の溶出に有効です。
  • 保持力が低いこの相は、弱い有機溶媒を少量使用して疎水性分子を迅速に脱離するのに使用します。
  • 充分なイオン強度を有する無機バッファ-を溶出に用いることもできます。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
52703-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.