安全性情報
52641-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPEチューブ
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene
品質水準
特徴
endcapped
組成
bed wt., 2 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
12 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
amino phase
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
pKa 
9.8
キャパシティ
~0.43 meq/g capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:順相またはアニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合したアミノプロピル相は非常に強い極性(水素結合)を示すため、順相とイオン交換の両用途で使用できます。
  • 弱いアニオン交換体です(pKa=9.8)。pH 7.8以下で官能基は正に荷電します。
  • イオン交換容量は約 0.43 meq/gです。
  • 強アニオン交換体に不可逆的に保持されることのあるスルホン酸などの強酸性化合物の脱離を迅速に行えます。
  • 一部の逆相モ-ドでの用途に使用可能です(エチル基のスペ-サ-があるため)。ただし、極性を活かしてイオン交換または順相モ-ドでの吸着剤として使用するのが一般的です
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
52641-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
52641-U4061833526903