Merck
52052
Supelco
トリメチロールプロパントリメタクリラート
analytical standard, contains 0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
別名:
TMPTMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
CAS番号:
分子量:
338.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.470-1.474
n20/D 1.472 (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
InChI Key
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
52052-VAR:
52052-1ML:
52052-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)