安全性情報
501778
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
形状
gas
包装
aerosol can of 4 L
メーカー/製品名
Scott Gas T1-4
濃度
15 ppm each component in nitrogen
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
仕様
容器内容積
:4 L
充填圧力:120 psig
アウトレットのフィッティング:アエロゾル型プッシュボタン
重量:約100 g
寸法:2.5 x 8"
DOT規格:2Q
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Recommended for qualitative analysis.
アナライト
詳細
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2B - Aerosol cans and lighters
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
501778:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)