物質
PEEK
フィッティング
10-32 ASI in-line housing for 1/16 in. O.D. tubing
適合性
for use with ASI low volume mixer cartridge
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low Volume Mixer Housing (housing, binary) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Binary” refers to two lines going into the mixer housing. It is mainly used to combine two flowpaths into one, such as in postcolumn or gradient mixing applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)