SML3129
NIK SMI1
≥95% (HPLC)
別名:
(R)-6-(3-((3-Hydroxy-1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)-ethynyl)phenyl)-4-methoxypicolinamide, 6-[3-[2-[(3R)-3-Hydroxy-1-methyl-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethynyl]phenyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxamide, NIK small molecule inhibitor 1, NIK-SMI1
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(C1=NC(C2=CC(C#C[C@]3(C(N(CC3)C)=O)O)=CC=C2)=CC(OC)=C1)=O
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3129-BULK:
SML3129-VAR:
SML3129-25MG:
SML3129-5MG:
試験成績書(COA)