安全性情報
47101
Supelco
n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10
(varied conc.), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
濃度
(varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
詳細
n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
25.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-3.89 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47101:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)