認証
ASTM® D6584
包装
pkg of 1 mL
濃度
500 μg/mL in pyridine
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
petroleum
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44892-BULK:
44892-U-KC:
44892-U:4548174013465
44892-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック