Merck
CRM44892
Supelco
Glycerol solution
certified reference material, ASTM® D6584, 500 μg/mL in pyridine
別名:
1,2,3-プロパントリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
CAS番号:
分子量:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品名
グリセロール 溶液, certified reference material, 500 μg/mL in pyridine
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
ASTM® D6584
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
500 μg/mL in pyridine
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM44892:4548173963556
CRM444892:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)