Merck
442639
Supelco
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
別名:
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
250.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
InChI Key
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442639:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)