Merck
43002
Supelco
all-cis-7,10,13,16,19-ドコサペンタエン酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O2
CAS番号:
分子量:
330.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
43002-10MG:
43002-BULK:
43002-100MG:
43002-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)