Merck
43059
Supelco
cis-5,8,11-エイコサトリエン酸
analytical standard
別名:
MEAD酸, cis,cis,cis-5,8,11-エイコサトリエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O2
CAS番号:
分子量:
306.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥93.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
43059-VAR:
43059-10MG:
43059-100MG:
43059-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)