Merck
36962
Supelco
ベンゾ[e]ピレン 溶液
100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12
CAS番号:
分子量:
252.31
Beilstein:
1911334
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in cyclohexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
InChI Key
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F
引火点(℃)
-18 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36962-10ML:4548173955704
36962-1ML:
36962-2ML:4548173955711
36962-BULK:
36962-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iva Šimić et al.
Journal of chromatography. A, 1633, 461599-461599 (2020-10-23)
A method based on solid phase extraction (SPE), gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) and gas chromatography with electron capture detector (GC-ECD) was developed for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in atmospheric deposition samples.
プロトコル
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis