安全性情報
42354
Supelco
Cereulide-13C6 (cyclo[-Val-1-13C-D-O-Leu-D-Ala-3-13C-O-Val-]3) solution
10 μg/g in acetonitrile, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
cyclo[-Val-1-13C-D-O-Leu-D-Ala-3-13C-O-Val-]3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C51H96N6O18
分子量:
1159.36
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
10 μg/g in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
The cyclic peptide Cereulide is a strong cytotoxin produced by some strains of Bacillus cereus and Bacillus megaterium. When ingested, it causes nausea and vomiting. It is both heat and acid stable and can be present mainly in stark-rich foods such as pasta or rice. This isotope-labelled certified reference material together with the native CRM solution 38708 is suitable to be used for ISO method 18465:2017 or similar LC-MS methods.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42354-0.5ML:
42354-0.5ML-PW:
42354-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)