Merck
94675
Sigma-Aldrich
バリノマイシン
≥99.0% (TLC)
別名:
シクロ(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = α-ヒドロキシイソ吉草酸, Lac = 乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H90N6O18
CAS番号:
分子量:
1111.32
Beilstein:
78657
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
mp
187-190 °C
抗生物質活性スペクトル
mycobacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI Key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バリノマイシンは中性の環状ドデカデプシペプチド抗生物質で、36 員環を有します。バリノマイシンは、D-α-ヒドロキシイソ吉草酸-D-バリン-L-乳酸-L-バリンの四量体が 3 回反復する配列からなる、12 個の不斉中心で構成されています。また、抗菌、抗腫瘍、抗真菌、抗ウイルス、殺虫の特性を示します。バリノマイシンは、ヒトコロナウイルス OC43(HCoV-OC43)、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)、中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)に対して抗ウイルス活性を示します。
化学構造:ペプチド
アプリケーション
バリノマイシンは、催吐性のBacillus cereus(セレウス菌)によって産生されるセレウリドを検出するための細胞傷害性アッセイにおける内部標準として使用されています。Escherichia coliの胆汁酸塩/H+対向輸送の起電性の測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
K+選択的イオノフォア型環状デプシペプチドです。酸化的リン酸化を脱供役するカリウムイオノフォアです。ネズミ胸腺細胞においてアポト-シスを誘導します。NGF誘導性神経細胞分化を阻害し、ET誘導性血管収縮と拮抗します。
バリノマイシンはミトコンドリア系のイオン輸送挙動に影響を与えます。
酸化的リン酸化結合を脱共役するK+選択的イオノフォア。
その他情報
レビュ-
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
94675-10MG-PW:
94675-500MG:
94675-500MG-PW:
94675-BULK:
94675-100MG:
94675-100MG-PW:
94675-10MG:
94675-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Topics in Current Chemistry, 128, 175-175 (1985)
Cytotoxicity assay for detection of cereulide produced by emetic Bacillus cereus
Frenzel E and Ehling-Schulz M
Molecular Microbiology (2012)
The molecular structure and some transport properties of valinomycin
Pinkerton M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 35(4), 512-518 (1969)
Transmembrane voltage sensor
Membrane Science and Technology, 7, 847-886 (2003)
Measurement of the Electrogenicity of Bile Salt/H+ Antiport in Escherichia coli
Holdsworth S R and Law C J
Molecular Microbiology (2014)