Merck
S4526
Sigma-Aldrich
サリノマイシン
from Streptomyces albus, ≥98% (HPLC), powder, MDRP-1 inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H70O11
CAS番号:
分子量:
751.00
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
サリノマイシン, from Streptomyces albus, ≥98% (HPLC)
由来生物
Streptomyces albus
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
mp
112.5-113.5 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H]([C@H]1CC[C@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)C(O)=O
InChI
1S/C42H70O11/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47)/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-/m0/s1
InChI Key
KQXDHUJYNAXLNZ-XQSDOZFQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ポリエーテル
アプリケーション
サリノマイシンは、卵および筋肉サンプル中の残存抗コクシジウム薬を検出するLC-MS/MS法の開発において、標準物質として使用されました。 乳癌内のCD44+CD24-間葉様亜集団の除去に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ストレプトマイセス・アルブスが産生するサリノマイシンは、抗生作用および抗癌作用を示すカルボキシルポリエーテル・イオノフォアです。乳癌、肺癌、胃癌、白血病および骨肉腫など、ある種の癌細胞の細胞死を誘導します。サリノマイシンは、DNA損傷およびStat3不活化の原因となる活性酸素種を生成することで、多剤耐性タンパク質1を阻害し、アポトーシスを誘導します。 マウスで抗生物質としてサリノマイシンを使用すると、精子の減少および運動低下につながり、ステロイド産生も低下しました。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4526-5MG:4548173210773
S4526-25MG:4548173210759
S4526-5MG-PW:
S4526-25MG-PW:
S4526-50MG:4548173210766
S4526-VAR:
S4526-50MG-PW:
S4526-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Katia Sampieri et al.
Seminars in cancer biology, 22(3), 187-193 (2012-07-10)
Cancer stem cells (CSCs) represent a subpopulation of tumour cells endowed with self-renewal and multi-lineage differentiation capacity but also with an innate resistance to cytotoxic agents, a feature likely to pose major clinical challenges towards the complete eradication of minimal
Bei Zhang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 33(6), 1855-1862 (2012-07-10)
This study investigated the anticancer effect and mechanism of salinomycin, a selective inhibitor of cancer stem cell, on human ovarian cancer cell line OV2008 in vitro and in vivo. The growth inhibitory effect of salinomycin on ovarian cancer cell line
Cord Naujokat et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2012, 950658-950658 (2012-12-20)
Cancer stem cells (CSCs) represent a subpopulation of tumor cells that possess self-renewal and tumor initiation capacity and the ability to give rise to the heterogenous lineages of malignant cells that comprise a tumor. CSCs possess multiple intrinsic mechanisms of
Olajumoke Omolara Ojo et al.
PloS one, 8(7), e69086-e69086 (2013-07-11)
Salinomycin is used as an antibiotic in animal husbandry. Its implication in cancer therapy has recently been proposed. Present study evaluated the toxic effects of Salinomycin on male reproductive system of mice. Doses of 1, 3 or 5 mg/kg of
K H Koo et al.
Cell death & disease, 4, e693-e693 (2013-06-29)
Salinomycin has been shown to control breast cancer stem cells, although the mechanisms underlying its anticancer effects are not clear. Deregulation of cell cycle regulators play critical roles in tumorigenesis, and they have been considered as anticancer targets. In this