Merck
30282-U
Supelco
セプタム、PTFE/シリコン
pkg of 10 ea
別名:
Septa, PTFE/Silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
物質
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
包装
pkg of 10 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)