Merck
AXYAM24SQ
シーリングマット
for deep well plates, piercable, 24 well
別名:
Sealing mat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.15
物質
silicone (research-grade)
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
AXYAM24SQ