Merck
29836-U
Supelco
SLB®-IL60i キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.26 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
food and beverages
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:SLB-IL60iの選択性はPEG/wax相と比べて極性が高いため、独自の溶出パターンを示します。PEG/waxカラムと比べて高い最高温度を示します(260~270℃に対し280℃)。現存のPEG/waxカラムの優れた代替品です。また、GCxGCカラムとしても良い選択です。
USPコード: なし
:非結合性。1,12-ジ(トリプロピルホスホニウム)ドデカンビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
温度範囲35~280 ℃(恒温または昇温)
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29836-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.