Merck
29503-U
Supelco
SLB®-IL60 キャピラリーGCカラム
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.08 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
35-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.08 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × 内径
15 m × 0.10 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:SLB-IL59の修正(不活性化)バージョンは、不活性度が高くなっています。選択性はPEG/wax相よりも極性が高く、独自の溶出パターンを示します。最高温度がPEG/waxカラムより高く(270~280ºCに対し300ºC)、PEG/waxカラムの代替として優れています。GC×GCカラムとしても最適です。2012年発売。
USPコード:なし
  • 結合なし
  • 1,12-ジ(トリプロピルホスホニウム)ドデカン ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
温度範囲
  • 35~300℃(恒温または昇温)
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29503-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.
関連コンテンツ
Benefits of higher temperature limits over PEG columns include decreased analysis times, elevated bake-out, and analysis of additional higher boiling compounds.