Merck
29043-U
Supelco
スクリューキャップ(オープントップ)、9 mmネジ、ライナー付き
black polypropylene cap, red rubber/PTFE septum, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black polypropylene cap
red rubber/PTFE septum
特徴
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
組立済み9 mmポリプロピレン製穴開きキャップ, セプタム付き
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)