Merck
27326
Supelco
スクリューキャップ(オープントップ)、9 mmネジ、ライナー付き
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121821
物質
PTFE/silicone septum
clear cap
特徴
closure type clear polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
組立済み9 mmポリプロピレン製穴開きキャップ, セプタム付き
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
SupelMIP SPE-Bisphenol A gave high recovery for baseline resolution of five related compounds with LC-Fluorescence detection.