安全性情報
28887-U
Supelco
SLB®-IL100キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
認証
ASTM® D6526
パラメーター
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.26 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:この高極性カラムは、世界初の市販イオン液体GCカラムです。 これは、弊社のGCカラム極性指標で100の基準になります。 SLB-IL100は、極性/選択性がほぼ同じであるTCEPカラムより高い熱的安定性と水分/酸素による損傷への耐性を持っています。2008年に発売されました。
USPコード:なし
:
  • 結合なし
  • 1,9-ジ(3-ビニル-イミダゾリウム)ノナンビス(トリフルオロメチル)スルホニルイミダート
温度限界:
  • 室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
28887-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.