Merck
PHR3668
トリフェニルメタノール
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
トリチルアルコール, トリフェニルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3COH
CAS番号:
分子量:
260.33
Beilstein:
1460837
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
losartan
包装
pkg of 30MG
bp
360 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChI Key
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)