Merck
28449-U
Supelco
ストップコック付きトップフラスコ
volume 250 mL, neck size 24 mm, pk of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
包装
pk of 1
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
キャパシティ
250 mL
ネックサイズ
24 mm
容量
250 mL
アプリケーション
food and beverages
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)