Merck
27382
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)