Merck
27051
Supelco
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
29 mm × 82 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)