Merck
27361
Supelco
セプタム、白色PTFE/シリコン
septum diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 0.005 in., pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
white PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
20 mm
セプタム直径×厚み× PTFE厚
20 mm × 0.125 in. × 0.005 in.
適合性
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Septa are used for sealing applications. Septa, white PTFE/silicone is for use with most organic solvents (until pierced). Not recommended for use with chlorosilanes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)