Merck
27222-U
Supelco
アルミニウムクリンプシール(セプタムなし)、銀アルミニウム
removable center 13 mm
, diam. × opening 13 mm × 6.4 mm, for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
silver aluminum
特徴
closure type crimp seal
包装
pkg of 100 ea
直径×開口部
13 mm × 6.4 mm
フィッティング
thread for 13
適合性
for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
27222-U4061826144060